4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23598.03 B23598.06
B23598.03EA 41.4 EUR
B23598.03 B23598.06
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyd 98%
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 84562-48-1 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 2719181
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179.22 g/mol
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151814
CAS-Nummer: 84562-48-1