3-Chlor-5-(tert-butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5961-1G PN-5961-250M
COBBPN-5961-1GEA 983 EUR
COBBPN-5961-1G COBBPN-5961-250M
3-Chlor-5-(tert-butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäurepinakolester
3-Chlor-5-(tert-butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₃₀BClO₃Si
MDL: MFCD12546583
CAS-Nummer: 1218789-46-8