4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,5-dichlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5537-1G BB-5537-5G BB-5537-250M
COBBBB-5537-1GEA 742 EUR
COBBBB-5537-1G COBBBB-5537-5G COBBBB-5537-250M
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,5-dichlorphenylboronsäure
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,5-dichlorphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₉BCl₂O₃Si
MDL: MFCD12025965
CAS-Nummer: 1150114-46-7