5-Chlorsalicylamid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-2-hydroxybenzamide
L17897.14
L17897.06
L17897.14EA
70
EUR
L17897.14
L17897.06
5-Chlorsalicylamid ≥97%
5-Chlorsalicylamid
Purity: 97%
CAS No.: 7120-43-6
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 223-226°
Beilstein Reference: 743348
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171.58 g/mol Schmelzpunkt: 223…226 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007980 CAS-Nummer: 7120-43-6 |