3-Chlor-4-[(trifluormethyl)thio]anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
007810-5G 007810-1G
FLUO007810-5GEA 525 EUR
FLUO007810-5G FLUO007810-1G
3-Chlor-4-[(trifluormethyl)thio]anilin
3-Chlor-4-[(trifluormethyl)thio]anilin
Formel: C₇H₅ClF₃NS
Molecular Weight: 227.64 g/mol
MDL: MFCD00190131
CAS-Nummer: 64628-74-6