3-Chlor-2-fluor-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2565-1G
HC-2565-5G
COBBHC-2565-1GEA
98.3
EUR
COBBHC-2565-1G
COBBHC-2565-5G
3-Chlor-2-fluor-4-thiocyanatoanilin
3-Chlor-2-fluor-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₄ClFN₂S |
MDL:
MFCD12026028 CAS-Nummer: 329926-78-5 |