4-Chlor-N-isopropyl-2-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
SPB02520.1
SPB02520.10
MAYBSPB02520.1EA
0
EUR
MAYBSPB02520.1
MAYBSPB02520.10
4-Chlor-N-isopropyl-2-nitroanilin
4-Chlor-N-isopropyl-2-nitroanilin
Formel:
C₉H₁₁ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD00084958 CAS-Nummer: 89659-66-5 |