4-Methoxy-3-nitrobenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
SPB07250.1 SPB07250.10
MAYBSPB07250.1EA 0 EUR
MAYBSPB07250.1 MAYBSPB07250.10
4-Methoxy-3-nitrobenzamid
4-Methoxy-3-nitrobenzamid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Molecular Weight: 180,17 g/mol
MDL: MFCD00017136
CAS-Nummer: 10397-58-7
EINECS: 233-859-7