4-(Chlorsulfonyl)benzoesäure 96%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

405060250 405060050
ACRO405060250EA 237 EUR
ACRO405060250 ACRO405060050
4-(Chlorsulfonyl)benzoesäure 96%
4-(Chlorsulfonyl)benzoesäure
Formel: C₇H₅ClO₄S
Molecular Weight: 220,63 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007448
CAS-Nummer: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR