4-(Chlorsulfonyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252700-1G 252700-25G 252700-5G
SIAL252700-1GEA 32.5 EUR
SIAL252700-1G SIAL252700-25G SIAL252700-5G
4-(Chlorsulfonyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-(Chlorsulfonyl)benzoesäure
Formel: C₇H₅ClO₄S
Molecular Weight: 220,63 g/mol
MDL: MFCD00007448
CAS-Nummer: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2