2-Sulfobenzoesäure Hydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-sulphobenzoic acid hydrate
B23381.14
B23381.22
B23381.14EA
36.5
EUR
B23381.14
B23381.22
2-Sulfobenzoesäure Hydrat ≥98%
2-Sulfobenzoesäure Hydrat
Purity: 98%
CAS No.: 123333-68-6
Molecular Formula: C7H6O5S.xH2O
Formula Weight: 202.19(anhy)
Melting Point: ca 68-72°
Beilstein Reference: 2106852
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00149534
Formel:
C₇H₆O₅S·H₂O Molecular Weight: 202,19 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: ∼ 68…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149534 CAS-Nummer: 123333-68-6 EINECS: 211-176-5 ADR: 8,II |