3-Sulfobenzoesäure Mononatriumsalz ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium 3-sulphobenzoate
B23556.14 B23556.22 B23556.36
B23556.14EA 26.6 EUR
B23556.14 B23556.22 B23556.36
3-Sulfobenzoesäure Mononatriumsalz ≥97%
3-Sulfobenzoesäure Mononatriumsalz
Purity: 97% CAS No.: 17625-03-5 Molecular Formula: C7H5NaO5S Formula Weight: 224.17 MDL No.: MFCD00066378
Formel: C₇H₅NaO₅S
Molecular Weight: 224,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066378
CAS-Nummer: 17625-03-5
EINECS: 241-602-5