2-Sulfobenzoesäure Monoammoniumsalz
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-sulphobenzoic acid ammonium salt
001259-250G
001259-50G
FLUO001259-250GEA
0
EUR
FLUO001259-250G
FLUO001259-50G
2-Sulfobenzoesäure Monoammoniumsalz
2-Sulfobenzoesäure Monoammoniumsalz
Formel:
C₇H₉NO₅S |
MDL:
MFCD00040590 CAS-Nummer: 6939-89-5 EINECS: 230-077-8 |