2,3-Difluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 3,4-difluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
PN-5682-1G
PN-5682-250M
COBBPN-5682-1GEA
0
EUR
COBBPN-5682-1G
COBBPN-5682-250M
2,3-Difluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
2,3-Difluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₇BF₂O₄ |
MDL:
MFCD12026086 CAS-Nummer: 1218791-19-5 |