4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
004025-1G 004025-5G
FLUO004025-1GEA 130 EUR
FLUO004025-1G FLUO004025-5G
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂O
Molecular Weight: 202.1300 g/mol
MDL: MFCD00204177
CAS-Nummer: 175278-23-6