N-Boc-2-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl (2-fluorophenyl)carbamate
AN-1389-5G
AN-1389-25G
AN-1389-1G
COBBAN-1389-5GEA
0
EUR
COBBAN-1389-5G
COBBAN-1389-25G
COBBAN-1389-1G
N-Boc-2-fluoranilin
N-Boc-2-fluoranilin
Formel:
C₁₁H₁₄FNO₂ |
MDL:
MFCD04112559 CAS-Nummer: 98968-72-0 |