N-Boc-4-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: tert-Butyl (4-fluorophenyl)carbamate, 4-Fluoroaniline, N-BOC protected
AN-2561-25G AN-2561-5G
COBBAN-2561-25GEA 0 EUR
COBBAN-2561-25G COBBAN-2561-5G
N-Boc-4-fluoranilin
N-Boc-4-fluoranilin
Formel: C₁₁H₁₄FNO₂
MDL: MFCD07127707
CAS-Nummer: 60144-53-8