1-Iod-2-nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2985-5G HC-2985-25G HC-2985-1G
COBBHC-2985-5GEA 0 EUR
COBBHC-2985-5G COBBHC-2985-25G COBBHC-2985-1G
1-Iod-2-nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₃INO₃
MDL: MFCD04039213
CAS-Nummer: 886762-35-2