3,4-Difluor-2-methoxyanilinsulfat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1364-5G
AN-1364-1G
COBBAN-1364-5GEA
451
EUR
COBBAN-1364-5G
COBBAN-1364-1G
3,4-Difluor-2-methoxyanilinsulfat
3,4-Difluor-2-methoxyanilinsulfat
Formel:
C₇H₉F₂NO₅S |
MDL:
MFCD11053865 CAS-Nummer: 1072945-56-2 |