2,5-Difluor-4-thiocyanatoanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1408-5G
AN-1408-1G
COBBAN-1408-5GEA
303
EUR
COBBAN-1408-5G
COBBAN-1408-1G
2,5-Difluor-4-thiocyanatoanilin Hydrochlorid
2,5-Difluor-4-thiocyanatoanilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₅ClF₂N₂S |
MDL:
MFCD11855821 CAS-Nummer: 1150114-25-2 |