4,4'-Diaminoazobenzol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-Azodianiline
401580050
401580250
ACRO401580050EA
271
EUR
ACRO401580050
ACRO401580250
4,4'-Diaminoazobenzol 95%
4,4'-Diaminoazobenzol
Formel:
C₁₂H₁₂N₄ Molecular Weight: 212.26 g/mol Schmelzpunkt: 245 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041892 CAS-Nummer: 538-41-0 EINECS: 208-690-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥94 % |
GC | ≥98.5 % |