N,N-Diethyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1220-5G AN-1220-25G AN-1220-1G
COBBAN-1220-5GEA 149 EUR
COBBAN-1220-5G COBBAN-1220-25G COBBAN-1220-1G
N,N-Diethyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamin
N,N-Diethyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamin
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₃
MDL: MFCD01308707
CAS-Nummer: 96115-77-4