N,N-Dimethyl-2-(4-nitrophenoxy)ethanamin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1214-25G AN-1214-5G AN-1214-1G
COBBAN-1214-25GEA 451 EUR
COBBAN-1214-25G COBBAN-1214-5G COBBAN-1214-1G
N,N-Dimethyl-2-(4-nitrophenoxy)ethanamin
N,N-Dimethyl-2-(4-nitrophenoxy)ethanamin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₃
MDL: MFCD01410114
CAS-Nummer: 51344-13-9