(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Imidazolemethanol hydrochloride, 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
204870010 204870050
ACRO204870010EA 47.8 EUR
ACRO204870010 ACRO204870050
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid 99%
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid
Formel: C₄H₇ClN₂O
Molecular Weight: 134,57 g/mol
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012697
CAS-Nummer: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %