(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
016121-1G
016121-5G
FLUO016121-1GEA
42.6
EUR
FLUO016121-1G
FLUO016121-5G
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid
Formel:
C₄H₇ClN₂O |
MDL:
MFCD00012697 CAS-Nummer: 32673-41-9 EINECS: 251-150-0 |