(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid
Lieferant: CHEMPUR
CC08809.250 CC08809.1
CHMPCC08809.250EA 0 EUR
CHMPCC08809.250 MAYBCC08809.1
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid
Formel: C₄H₇ClN₂O
MDL: MFCD00012697
CAS-Nummer: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0