(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Imidazolemethanol hydrochloride, 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
219908-1G
219908-5G
SIAL219908-1GEA
30.2
EUR
SIAL219908-1G
SIAL219908-5G
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid
Formel:
C₄H₇ClN₂O Molecular Weight: 134,57 g/mol |
MDL:
MFCD00012697 CAS-Nummer: 32673-41-9 EINECS: 251-150-0 |