5-Acetyluracil
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
5-Acetylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
3E-902.500
3E-902.1
3E-902.5
3E-902.10
BIOT3E-902.500EA
0
EUR
BIOT3E-902.500
BIOT3E-902.1
BIOT3E-902.5
BIOT3E-902.10
5-Acetyluracil
5-Acetyluracil
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154.11 g/mol |
MDL:
MFCD00151968 CAS-Nummer: 6214-65-9 |