4-Phenyl-3-butin-2-on 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27826.06 H27826.03
H27826.06EA 484 EUR
H27826.06 H27826.03
4-Phenyl-3-butin-2-on 96%
4-Phenyl-3-butin-2-on
Purity: 96% CAS No.: 1817-57-8 Molecular Formula: C10H8O Formula Weight: 144.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5740 Boiling Point: 75-76°/0.8mm MDL No.: MFCD00008776
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C (0,8 mmHg)
Dichte: 0,990
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
MDL: MFCD00008776
CAS-Nummer: 1817-57-8
EINECS: 217-327-1