4-Phenyl-3-butin-2-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
161268-1G 161268-5G
SIAL161268-1GEA 100 EUR
SIAL161268-1G SIAL161268-5G
4-Phenyl-3-butin-2-on, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-3-butin-2-on
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144,17 g/mol
MDL: MFCD00008776
CAS-Nummer: 1817-57-8
EINECS: 217-327-1