3-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Ethyl 2-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate
PN-5817-5G PN-5817-1G PN-5817-250M
COBBPN-5817-5GEA 0 EUR
COBBPN-5817-5G COBBPN-5817-1G COBBPN-5817-250M
3-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₃BO₄
Molecular Weight: 290.1624 g/mol
MDL: MFCD08704682
CAS-Nummer: 1198615-70-1