N-Boc-5-brom-2-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: t-Butyl 5-bromo-2-methylphenylcarbamate
AN-1366-5G AN-1366-25G AN-1366-1G
COBBAN-1366-5GEA 223 EUR
COBBAN-1366-5G COBBAN-1366-25G COBBAN-1366-1G
N-Boc-5-brom-2-methylanilin
N-Boc-5-brom-2-methylanilin
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
MDL: MFCD11504830
CAS-Nummer: 221538-07-4