3-(Chlormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-(3-(Chloromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PN-2478-1G PN-2478-25G PN-2478-5G
COBBPN-2478-1GEA 0 EUR
COBBPN-2478-1G COBBPN-2478-25G COBBPN-2478-5G
3-(Chlormethyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Chlormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₈BClO₂
MDL: MFCD11053847
CAS-Nummer: 1073353-44-2