5-Chlor-4-methoxy-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5415-1G
BB-5415-250M
COBBBB-5415-1GEA
864
EUR
COBBBB-5415-1G
COBBBB-5415-250M
5-Chlor-4-methoxy-2-methylphenylboronsäure
5-Chlor-4-methoxy-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BClO₃ |
MDL:
MFCD09054938 CAS-Nummer: 511295-09-3 |