4-((4-Chlor-3-methylphenoxy)methyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-((4-Chloro-3-methylphenoxy)methyl)phenyl)boronic acid
BB-8032-1G
BB-8032-250M
COBBBB-8032-1GEA
0
EUR
COBBBB-8032-1G
COBBBB-8032-250M
4-((4-Chlor-3-methylphenoxy)methyl)phenylboronsäure
4-((4-Chlor-3-methylphenoxy)methyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₄BClO₃ |
MDL:
MFCD14585463 CAS-Nummer: 849052-25-1 |