2-((2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenoxy)methyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8067-1G BB-8067-250M
COBBBB-8067-1GEA 0 EUR
COBBBB-8067-1G COBBBB-8067-250M
2-((2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenoxy)methyl)phenylboronsäure
2-((2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenoxy)methyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₄H₁₁BClF₃O₃
MDL: MFCD07369758
CAS-Nummer: 849062-11-9