3-((2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenoxy)methyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8182-1G BB-8182-250M
COBBBB-8182-1GEA 330 EUR
COBBBB-8182-1G COBBBB-8182-250M
3-((2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenoxy)methyl)phenylboronsäure
3-((2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenoxy)methyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₄H₁₁BClF₃O₃
MDL: MFCD07784395
CAS-Nummer: 871126-25-9