N-Formyl-2-chlor-5-(trifluormethyl)anilin ≥96%
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 6'-CHLORO-ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-FORMOTOLUIDIDE, N-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)formamide
AN-1187-5G AN-1187-1G
COBBAN-1187-5GEA 149 EUR
COBBAN-1187-5G COBBAN-1187-1G
N-Formyl-2-chlor-5-(trifluormethyl)anilin ≥96%
N-Formyl-2-chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 223.6 g/mol
MDL: MFCD00021000
CAS-Nummer: 657-63-6