4-Cyanphenyl-4-hexylbenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B22471.03
B22471.06
B22471.03EA
29
EUR
B22471.03
B22471.06
4-Cyanphenyl-4-hexylbenzoat ≥99%
4-Cyanphenyl-4-hexylbenzoat
Purity: 99%
CAS No.: 50793-85-6
Molecular Formula: C20H21NO2
Formula Weight: 307.39
Melting Point: 44-47°
MDL No.: MFCD00600506
Formel:
C₂₀H₂₁NO₂ Molecular Weight: 307,39 g/mol Schmelzpunkt: 44…47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00600506 CAS-Nummer: 50793-85-6 EINECS: 256-767-9 |