4-Methyl-3-nitrobenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L18270.06 L18270.14
L18270.06EA 16.3 EUR
L18270.06 L18270.14
4-Methyl-3-nitrobenzamid ≥98%
4-Methyl-3-nitrobenzamid
Purity: 98% CAS No.: 19013-11-7 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2102644
Formel: C₈H₈N₂O₃
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 164…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027392
CAS-Nummer: 19013-11-7
EINECS: 242-752-4