Methyl-3-methylsalicylat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
SPB07565.250
SPB07565.1
CHMPSPB07565.250EA
0
EUR
CHMPSPB07565.250
MAYBSPB07565.1
Methyl-3-methylsalicylat
Methyl-3-methylsalicylat
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol |
MDL:
MFCD00020051 CAS-Nummer: 23287-26-5 EINECS: 245-557-2 |