Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
266477-10G 266477-1G
SIAL266477-10GEA 106 EUR
SIAL266477-10G SIAL266477-1G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
MDL: MFCD00009984
CAS-Nummer: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0