2-Fluor-5-(methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-(4-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate, 2-Fluoro-5-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
PN-5703-1G
PN-5703-250M
COBBPN-5703-1GEA
132
EUR
COBBPN-5703-1G
COBBPN-5703-250M
2-Fluor-5-(methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
2-Fluor-5-(methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₀BFO₄ Molecular Weight: 294.13 g/mol |
MDL:
MFCD12026092 CAS-Nummer: 944317-66-2 |