1-Methyl-4-(trifluormethylsulfonyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0801-5G
OT-0801-1G
COBBOT-0801-5GEA
2510
EUR
COBBOT-0801-5G
COBBOT-0801-1G
1-Methyl-4-(trifluormethylsulfonyl)benzol
1-Methyl-4-(trifluormethylsulfonyl)benzol
Formel:
C₈H₇F₃O₂S |
MDL:
MFCD00523749 CAS-Nummer: 383-10-8 |