5-Methoxy-2-methyl-4-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1456-5G AN-1456-1G
COBBAN-1456-5GEA 371 EUR
COBBAN-1456-5G COBBAN-1456-1G
5-Methoxy-2-methyl-4-nitroanilin
5-Methoxy-2-methyl-4-nitroanilin
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
MDL: MFCD00010136
CAS-Nummer: 106579-00-4