((Cyclopentyloxy)methyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1211-5G
OT-1211-1G
COBBOT-1211-5GEA
451
EUR
COBBOT-1211-5G
COBBOT-1211-1G
((Cyclopentyloxy)methyl)benzol
((Cyclopentyloxy)methyl)benzene
Formel:
C₁₂H₁₆O |
MDL:
MFCD16295098 CAS-Nummer: 40843-99-0 |