3-Brom-2-(3'-brombenzyloxy)-5-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8219-1G BB-8219-250M
COBBBB-8219-1GEA 451 EUR
COBBBB-8219-1G COBBBB-8219-250M
3-Brom-2-(3'-brombenzyloxy)-5-methylphenylboronsäure
3-Brom-2-(3'-brombenzyloxy)-5-methylphenylboronsäure
Formel: C₁₄H₁₃BBr₂O₃
MDL: MFCD06411363
CAS-Nummer: 849052-16-0