3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene
L18180.06
L18180.03
L18180.06EA
308
EUR
L18180.06
L18180.03
3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin
Purity: 97%
CAS No.: 367-65-7
Molecular Formula: C8H6F6N2
Formula Weight: 244.14
Melting Point: 44-49°
Beilstein Reference: 3344332
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01631430
Formel:
C₈H₆F₆N₂ Molecular Weight: 244,14 g/mol Schmelzpunkt: 44…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631430 CAS-Nummer: 367-65-7 ADR: 6.1,III |