2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
H51875.03 H51875.06
H51875.03EA 79.1 EUR
H51875.03 H51875.06
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline
Purity: 98% CAS No.: 4102-54-9 Molecular Formula: C8H10IN Formula Weight: 247.08 Melting Point: 64-65° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD07779005
Formel: C₈H₁₀IN
Molecular Weight: 247,08 g/mol
Schmelzpunkt: 64…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07779005
CAS-Nummer: 4102-54-9
ADR: 6.1,III