1-Brom-2-(cyclopropylmethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1121-5G
OT-1121-1G
COBBOT-1121-5GEA
1110
EUR
COBBOT-1121-5G
COBBOT-1121-1G
1-Brom-2-(cyclopropylmethoxy)benzol
1-Bromo-2-(cyclopropylmethoxy)benzene
Formel:
C₁₀H₁₁BrO |
MDL:
MFCD12138831 CAS-Nummer: 494773-67-0 |